Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 100 ml flasker
Artikelnummer. 11802532
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylene
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Red
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 335
Artikelnummer. 11802532
Brand: Gosselin™ LR10008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE 100mL flasker leveres med enten et skruelåg med indvendig læbe, med separat forsegling eller med vat.
  • Stor hals
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 51mm
Mængde 335/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 51mm
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 80 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Enkelt skruelåg