Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 100 ml flasker
Description
- Stor hals
- Brudsikker
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 51mm |
| Mængde | 335/PK |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 51mm |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Show More |