Få mere at vide
Gosselin™ Runde HDPE 100 ml flasker
Artikelnummer. 11733024
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Double Screw Cap
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylene
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Red
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 335
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Lukningsfarve Sterilitet unitSize
11733024 Dobbelt skruelåg Polyethylen Rød Ikke steril Pakke med 335
11793293 Enkelt skruelåg LDPE Rød Ikke steril Pakke med 335
11592223 Enkelt skruelåg LDPE Rød Steril Pakke med 335
11763024 Double Screw Cap HDPE Red Non-sterile Pakke med 250
11753024 Dobbelt skruelåg Polyethylen Rød Steril Pakke med 335
11802532 Enkelt skruelåg LDPE Blå Ikke steril Pakke med 335
11743024 Skruelåg med vat Tresylene Rød Ikke steril Pakke med 335
11704906 Skruelåg med vat Tresylene Rød Steril Pakke med 335
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11733024 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LR10001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Runde HDPE 100mL flasker leveres med enten et skruelåg med indvendig læbe, med separat forsegling eller med vat.
  • Stor hals
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 51mm
Mængde 335/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 51mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance CE, EC N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 80 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg