Få mere at vide
Gosselin™ Flad base polypropylen reagensglas
Artikelnummer. 13483916
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Hvid
Ikke inkluderet
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Artikelnummer. 13483916
Brand: Gosselin™ TP516
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til brug i kliniske, mejeri-, miljø-, industrielle og mikrobiologiske omgivelser. Gosselin™ Fladbase polypropylen reagensglas er fremstillet af klar, naturlig polypropylen.
  • Centrifugerør
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : Nul
  • Fødevarekontakt: Råmaterialet er i overensstemmelse med forordning EC N 1935/°2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Længde (metrisk) 54 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Skruelåg
Emballage 400BG
Mængde 1600 karton
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 16.6 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Centrifugerør