Learn More
Gosselin™ Flad base polypropylen reagensglas
Product Code. 12990371
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Hvid
Ikke inkluderet
Rød
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Product Code. 12990371
missing translation for 'mfr': Gosselin™ TP514
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremragende til brug i kliniske, mejeri-, miljø-, industrielle og mikrobiologiske omgivelser. Gosselin™ Fladbase polypropylen reagensglas er fremstillet af klar, naturlig polypropylen.
  • Centrifugerør
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : Nul
  • Fødevarekontakt: Råmaterialet er i overensstemmelse med forordning EC N 1935/°2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Længde (metrisk) 54 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Skruelåg
Emballage 400BG
Mængde 1600 karton
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 16.6 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Centrifugerør