Få mere at vide
Gosselin™ Flad base polypropylen reagensglas
Beskrivelse
- Centrifugerør
- Ikke-steril
- Fødevarekontakt: Råmaterialet er i overensstemmelse med forordning EC N 1935/°2004
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC N°1935/2004 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Længde (metrisk) | 54 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Emballage | 400BG |
| Vis mere |