Få mere at vide
Gosselin™ Flad base polypropylen reagensglas
Artikelnummer. 12327577
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Hvid
Ikke inkluderet
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Artikelnummer. 12327577
Brand: Gosselin™ TP503
Fremragende til brug i kliniske, mejeri-, miljø-, industrielle og mikrobiologiske omgivelser. Gosselin™ Fladbase polypropylen reagensglas er fremstillet af klar, naturlig polypropylen.
  • Centrifugerør
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : Nul
  • Fødevarekontakt: Råmaterialet er i overensstemmelse med forordning EC N 1935/°2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Ikke inkluderet
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Længde (metrisk) 54 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 500BG
Mængde 2000 karton
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 16.6 mm
Lukketype Ikke inkluderet