Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 10mL reagensglas
Artikelnummer. p-8001968
Lukningsfarve:
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11723284
Brand: Gosselin™ TP1001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver høj modstand mod centrifugering op til 3000g med en passende adapter i en afbalanceret rotor. Gosselin™ Round-Base 10mL reagensglas er fremstillet af polystyrenplast.
  • Nederdel base
  • Til laboratoriebrug
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Alle rør er CE + IVD mærket
  • Fås sterilt eller aseptisk
  • Fås med rød eller hvid lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Nederdel base
Emballage 250BG
Mængde 1000 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 15.8 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Centrifugerør