Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 10mL reagensglas
Beskrivelse
- Nederdel base
- Til laboratoriebrug
- Kompatibel med automationssystemer
- Alle rør er CE + IVD mærket
- Fås sterilt eller aseptisk
- Fås med rød eller hvid lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Inkluderer | Nederdel base |
| Emballage | 250BG |
| Mængde | 1000 karton |
| Vis mere |