Få mere at vide
Corning™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo
Artikelnummer. 15567885
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredde (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15567885 33 l 600 mm Pakke med 100
15527885 3 l 255 mm Pakke med 100
15537885 9 l 300 mm Pakke med 100
15547885 14 l 400 mm Pakke med 100
15557885 21 l 400 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15567885 Leverandør Corning™ Leverandørnr. SA3310
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklave. Gosselin™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo kan modstå autoklaveringstemperaturer op til 134 C/°273,2 °F.
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Højde (metrisk) 780 mm
Kapacitet (metrisk) 33 l
Bredde (metrisk) 600 mm
Tykkelse (metrisk) 40 μm