Få mere at vide
Corning™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredde (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Polypropylen (PP) resistente poser
- Termisk modstand 134 °C
- Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 21 l |
| Materiale | Polypropylen |
| Tykkelse (metrisk) | 40μ m |
| nr. pr. sag | 500/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Højde (metrisk) | 780 mm |