Få mere at vide
Corning™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo
Artikelnummer. 15537885
Kapacitet (metrisk):
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Bredde (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15537885
Brand: Corning™ SA0910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklave. Gosselin™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo kan modstå autoklaveringstemperaturer op til 134 C/°273,2 °F.
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9 L
Materiale Polypropylen
Tykkelse (metrisk) 40μ m
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 500 mm