Få mere at vide
Corning™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo
Artikelnummer. 15527885
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Bredde (metrisk):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
15527885 3 l 255 mm Pakke med 100
15537885 9 l 300 mm Pakke med 100
15547885 14 l 400 mm Pakke med 100
15557885 21 l 400 mm Pakke med 100
15567885 33 l 600 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15527885 Supplier Corning™ Supplier No. SA0310
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
View all promotions
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Anvendes til bortskaffelse af kontamineret affald i autoklave. Gosselin™ Autoklaveposer trykt med Biohazard-logo kan modstå autoklaveringstemperaturer op til 134 C/°273,2 °F.
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Højde (metrisk) 400 mm
Kapacitet (metrisk) 3 l
Bredde (metrisk) 255 mm
Tykkelse (metrisk) 40 μm