Få mere at vide
Corning™ Autoklaverbare poser
Artikelnummer. 12672295
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Bredde (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Højde (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 750
Artikelnummer. 12672295
Brand: Corning™ SA0905
Til sikker autoklavering af kontaminerede produkter
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • Thermal resistance 134°C
  • Transparent
Ordreinfo
Utrykte poser er pakket i æsker. Trykte poser er pakket i ruller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9 l
Farve Natural
Højde (metrisk) 50 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Inkluderer Biohazard symbol
Til brug med (applikation) Clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Bredde (engelsk) 11.81 in.
Tykkelse 40 μm
Højde (engelsk) 19.68 in.
Materiale HDPE