Få mere at vide
Corning™ Autoklaverbare poser
Artikelnummer. 11830482
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Bredde (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Højde (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11830482 3 l Polypropylen 25,5 cm 40 cm Pakke med 500
11763244 3 l HDPE 25,5 cm 40 cm Pakke med 1000
11840482 9 l Polypropylen 30 cm 50 cm Pakke med 500
12672295 9 l HDPE 30 cm 50 cm Pakke med 750
11733244 9 l HDPE 40 cm 60 cm Pakke med 450
11723244 14 l Polypropylen 40 cm 60 cm Pakke med 500
11743244 21 l HDPE 40 cm 78 cm Pakke med 500
11773244 33 l Polypropylen 60 cm 78 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11830482 Leverandør Corning™ Leverandørnr. SA0301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.51 DKK
    865.39 DKK / Pakke med 500
    Spare 92.12 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Til sikker autoklavering af kontaminerede produkter
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
Ordreinfo
Utrykte poser er pakket i æsker. Trykte poser er pakket i ruller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l
Kapacitet (engelsk) 0,79 gal.
Farve Neutral
Højde (metrisk) 40 cm
Mængde 500/Pk.
Bredde (metrisk) 25,5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Bredde (engelsk) 10,03 tommer.
Tykkelse 40μ m
Højde (engelsk) 15,74 tommer.