Få mere at vide
Corning™ Autoklaverbare poser
Artikelnummer. 11773244
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Bredde (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Højde (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11773244 33 l Polypropylen 60 cm 78 cm -
11830482 3 l Polypropylen 25,5 cm 40 cm Pakke med 500
11763244 3 l HDPE 25,5 cm 40 cm Pakke med 1000
11840482 9 l Polypropylen 30 cm 50 cm Pakke med 500
12672295 9 l HDPE 30 cm 50 cm Pakke med 750
11733244 9 l HDPE 40 cm 60 cm Pakke med 450
11723244 14 l Polypropylen 40 cm 60 cm Pakke med 500
11743244 21 l HDPE 40 cm 78 cm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11773244 Supplier Corning™ Supplier No. SA3301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 DKK
    1478.78 DKK / Pakke med 500
    Spare 776.22 DKK
    34% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
Til sikker autoklavering af kontaminerede produkter
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
Order Info
Utrykte poser er pakket i æsker. Trykte poser er pakket i ruller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 33 l
Kapacitet (engelsk) 8.71 gal.
Farve Neutral
Højde (metrisk) 78 cm
Mængde 500/Pk.
Bredde (metrisk) 60 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Bredde (engelsk) 23,62 tommer.
Tykkelse 40μ m
Højde (engelsk) 30,7 tommer