Få mere at vide
Corning™ Autoklaverbare poser
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Bredde (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Højde (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 750
Beskrivelse
- Polypropylene (PP) resistant bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
Ordreinfo
Utrykte poser er pakket i æsker. Trykte poser er pakket i ruller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Kapacitet (engelsk) | 0.79 gal. |
| Farve | Natural |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 25,5 cm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Inkluderer | Biohazard symbol |
| Til brug med (applikation) | Clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Bredde (engelsk) | 10.03 in. |
| Tykkelse | 40 μm |
| Vis mere |