Få mere at vide
Corning™ Autoklaverbare poser
Artikelnummer. 11723244
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
14 l
21 l
33 l
Materiale:
HDPE
Polypropylen
Bredde (metrisk):
25,5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Højde (metrisk):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 450
Pakke med 500
Pakke med 750
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11723244 14 l Polypropylen 40 cm 60 cm Pakke med 500
11830482 3 l Polypropylen 25,5 cm 40 cm Pakke med 500
11763244 3 l HDPE 25,5 cm 40 cm Pakke med 1000
11840482 9 l Polypropylen 30 cm 50 cm Pakke med 500
12672295 9 l HDPE 30 cm 50 cm Pakke med 750
11733244 9 l HDPE 40 cm 60 cm Pakke med 450
11743244 21 l HDPE 40 cm 78 cm Pakke med 500
11773244 33 l Polypropylen 60 cm 78 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11723244 Leverandør Corning™ Leverandørnr. SA1401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1697.85 DKK
    1566.81 DKK / Pakke med 500
    Spare 131.04 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker autoklavering af kontaminerede produkter
  • Polypropylen (PP) resistente poser
  • Termisk modstand 134 °C
  • Klarhed
Ordreinfo
Utrykte poser er pakket i æsker. Trykte poser er pakket i ruller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14 l
Kapacitet (engelsk) 3.69 gal.
Farve Neutral
Højde (metrisk) 60 cm
Mængde 500/Pk.
Bredde (metrisk) 40 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Bredde (engelsk) 15,74 tommer.
Tykkelse 40μ m
Højde (engelsk) 23,62 tommer.