Få mere at vide
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 4000
Beskrivelse
- Naturligt polystyren eller polypropylen rør
- Nominel kapacitet på 5 ml
- Samlet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 74.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Emballage | 500BG |
| Mængde | 2000 pakke |
| Vis mere |