Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Artikelnummer. 11739412
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 4000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Lukketype Sterilitet Pakningsstørrelse
11739412 Polystyren Vingehætte Steril Pakke med 2000
11779382 Polypropylen Lige hætte Ikke steril Pakke med 2000
11759382 Polypropylen Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 2000
11729412 Polystyren Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 2500
12123841 Polypropylen Vingehætte Ikke steril Pakke med 2000
11874021 Polystyren Ikke inkluderet Ikke steril Pakke med 4000
11769382 Polypropylen Vingehætte Steril Pakke med 2000
11759412 Polystyren Lige hætte Steril Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11739412 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TK75006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    969.05 DKK / Pakke med 2000
    Spare 400.95 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af polystyren eller polypropylen. Gosselin™ 5 ml Round-Base reagensglas har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropylen rør
  • Nominel kapacitet på 5 ml
  • Samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polystyren
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Vingehætte
Emballage 500BG
Mængde 2000 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Lukketype Vingehætte
Produkttype Reagensglas