Få mere at vide
Gosselin™ Konisk base af polypropylen reagensglas
Beskrivelse
- Steril
- Centrifugerør
- Med aftageligt sterilitetsattest
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 600 |
| Emballage | Taske |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Konisk |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 29.2 mm |
| Vis mere |