Få mere at vide
Gosselin™ Konisk base af polypropylen reagensglas
Lukning inkluderet:
Ja
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Steril
- Centrifugerør
- Med aftageligt sterilitetsattest
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU 10/2011, ISO 11137 |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifugering |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |