Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas
Artikelnummer. 12357537
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukketype:
Ikke inkluderet
Vingehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Lukketype Pakningsstørrelse
12357537 Polypropylen Ikke-steril Ikke inkluderet Pakke med 2500
11723304 Polypropylen Steril Vingehætte Pakke med 2500
11769402 Polystyren Ikke steril Ikke inkluderet Pakke med 3000
11784026 Polystyren Steril Vingehætte Pakke med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12357537 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TL7502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    426.65 DKK / Pakke med 2500
    Spare 178.35 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Giver høj modstand mod centrifugering op til 3000g med en passende adapter i en afbalanceret rotor. Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas fås i enten polystyren eller polypropylen.
  • Til laboratoriebrug
  • Alle rør er CE + IVD mærket
  • Tilgængelig med eller uden lukning
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Tilgængelig i steril eller ikke-steril tilstand (sterilitet leveret ved elektronstrålebehandling ved 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 11137
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med For klinisk, mejeriprodukter, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 500BG
Mængde 2500 karton
Kantet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Diameter (metrisk) 11.8 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Test Tube