Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas
Artikelnummer. 11784026
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukketype:
Ikke inkluderet
Vingehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Sterilitet Lukketype Pakningsstørrelse
11784026 Polystyren Steril Vingehætte Pakke med 2500
12357537 Polypropylen Ikke-steril Ikke inkluderet Pakke med 2500
11723304 Polypropylen Steril Vingehætte Pakke med 2500
11769402 Polystyren Ikke steril Ikke inkluderet Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11784026 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TL7504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 DKK
    2114.00 DKK / Pakke med 2500
    Spare 871.00 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Giver høj modstand mod centrifugering op til 3000g med en passende adapter i en afbalanceret rotor. Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas fås i enten polystyren eller polypropylen.
  • Til laboratoriebrug
  • Alle rør er CE + IVD mærket
  • Fås med eller uden lukning
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Fås i steril eller ikke-steril (sterilitet leveret af elektronstrålebehandling ved 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Polystyren
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Vingehætte
Emballage 625BG
Mængde 2500 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 11.8 mm
Lukketype Vingehætte
Produkttype Reagensglas