Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas
Beskrivelse
- Til laboratoriebrug
- Alle rør er CE + IVD mærket
- Fås med eller uden lukning
- Kompatibel med automationssystemer
- Fås i steril eller ikke-steril (sterilitet leveret af elektronstrålebehandling ved 10 kGy)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC N°1935/2004 |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med | Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Emballage | 500BG |
| Mængde | 3000 karton |
| Kantet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 11.8 mm |
| Vis mere |