Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas
Artikelnummer. 11723304
Materiale:
Polypropylen
Polypropylene
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Lukketype:
Ikke inkluderet
Not Included
Vingehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Artikelnummer. 11723304
Brand: Gosselin™ TL7508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver høj modstand mod centrifugering op til 3000g med en passende adapter i en afbalanceret rotor. Gosselin™ Round-Base 3,5 ml reagensglas fås i enten polystyren eller polypropylen.
  • Til laboratoriebrug
  • Alle rør er CE + IVD mærket
  • Fås med eller uden lukning
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Fås i steril eller ikke-steril (sterilitet leveret af elektronstrålebehandling ved 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 625BG
Mængde 2500 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 11.8 mm
Lukketype Vingehætte
Produkttype Reagensglas