Få mere at vide
Gosselin™ Konisk base polypropylen 15 mL reagensglas
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Med dimissioner
- Med skriveområde
- Med tæt skruelåg
- Centrifugering op til 8000g
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 118.5 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,51 oz. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 17.1 mm |
| Uddannet | Ja |