Få mere at vide
Gosselin™ 100x15 mm petriskål med tre ventilationsåbninger, optimeret til automatisering
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8015709
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. 15468794
Brand: Gosselin™ SB93102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering.
Gosselin 100 x 15 mm petriskåle er designet i samarbejde med producenter af petriskålefyldningsudstyr. Disse petriskåle er ideelle til mikrobiologisk undersøgelse enten ved overfladebelægning eller pladehældning.
  • Krystal polystyren
  • Tre udluftninger
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
  • SAL 10-6
  • Ærmer, der er nemme at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Optimeret til automatisering
Aftræk 3
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm