Få mere at vide
Gosselin™ 100x15 mm petriskål med tre ventilationsåbninger, optimeret til automatisering
Artikelnummer. 15468794
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
15468794 Steril Pakke med 825
1 options
Artikelnummer. 15468794 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. SB93102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 DKK
    739.20 DKK / Pakke med 825
    Spare 182.80 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Optimeret til automatisering.
Gosselin 100 x 15 mm petriskåle er designet i samarbejde med producenter af petriskålefyldningsudstyr. Disse petriskåle er ideelle til mikrobiologisk undersøgelse enten ved overfladebelægning eller pladehældning.
  • Krystal polystyren
  • Tre udluftninger
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
  • SAL 10-6
  • Ærmer, der er nemme at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Optimeret til automatisering
Aftræk 3
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm