Få mere at vide
Gosselin™ 100x15 mm bi-plade petriskål, dobbeltpose med sporbarhedsetiketter, optimeret til automatisering
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15448784
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 825
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
15448784 Steril Pakke med 825
1 options
Artikelnummer. 15448784 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. BI93D102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    969.80 DKK / Pakke med 825
    Spare 240.20 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Optimeret til automatisering og dobbeltpose for sikkerhed
Sterilt produkt har en dobbelt yderpose med sporbarhed.
  • Tre udluftninger
  • Krystal polystyren
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
  • Frosted område
  • Ærmer, der er nemme at åbne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Petriskål
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Nå tælle 2
Emballage Let-åbne ærmer, dobbelt-pose med sporbarhed labels
Aftræk 3
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm