Få mere at vide
Gosselin™ 100 x 15 mm petriskåle
Artikelnummer. 15478794
Skift visning
Aftræk:
1
Ingen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
Pakke med 825
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aftræk Pakningsstørrelse
15478794 Ingen Pakke med 700
15448794 1 Pakke med 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478794 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. SH90101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 DKK
    570.67 DKK / Pakke med 700
    Spare 141.33 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Krystal polystyren (PS) petriskåle med let at åbne ærmer.
  • Diam. 90 mm
  • Krystal polystyren (PS)
  • Optimal fladhed
  • Nem åbning af ærmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 700,-/sag
nr. pr. pakke 28/Pk.
Aftræk Ingen
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 90 mm