Få mere at vide
Gosogliptin, MedChemExpress
Description
Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Gosogliptin |
| CAS | 869490-23-3 |
| Farve | Brownish Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H24F2N6O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | PF-00734200 PF-734200 |
| SMIL | O=C([C@H](C1)NC[C@H]1N2CCN(CC2)C3=NC=CC=N3)N4CC(CC4)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vægt | 366.41 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?