Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GoSlo SR 5-69
Beskrivelse
GoSlo SR 5-69 is a BK channel activator (EC50 = 251 nM). Shifts the voltage required for half maximal negatively (DV1/2 = -104 mV).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-Amino-9,10-dioxo-4-((5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)amino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate |
| CAS | 1363419-31-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Ca2+-Activated Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C24H19N2NaO5S |
| Formel vægt | 2576 |
| Renhed | 98% |