Få mere at vide
MedChemExpress Goserelin acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.59% |
| CAS | 145781-92-6 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 1329.46 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (75.22 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 28 mg/mL (21.06 mM) |
| Synonym | ICI-118630 acetate |