Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PFL Slange
Artikelnummer. 17897943
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17897943 6,4 mm
17887943 1,6 mm
17215103 3,2 mm
17877943 4,8 mm
17857933 8,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17897943 Leverandør Watson-Marlow Tubing Leverandørnr. 966.0064.016
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
GORE™ STA-PURE PFL Tubing, tidligere kendt som Chem-sure tubing, håndterer næsten alle aggressive kemikalier, herunder organiske opløsningsmidler såsom methylethylketon, toluen og acetone.
  • STA-PURE PFL håndterer næsten alle aggressive kemikalier, herunder organiske opløsningsmidler såsom methylethylketon, toluen og acetone.
  • STA-PURE PFL er en højtydende komposit af ekspanderet polytetrafluorethylen (ePTFE) og en platinhærdet perfluorelastomer, der giver ekstraordinær kemisk resistens, ekstrem lang levetid og meget høje sprængtryk.
  • Den er fri for blødgørere, syreacceptorer og andre proceshjælpemidler, hvilket gør den til en af de reneste slanger på markedet.
  • Udvaskningstest med ethylacetat gav over 100 gange mindre samlede ekstraherbare materialer end andre fluorelastomerrørmaterialer.
  • Desuden STA-PURE PFL har klasse VI test til farmaceutiske applikationer.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale ePTFE, platinhærdet FFKM
Samlet længde (engelsk) 12 tommer
Samlet længde (metrisk) 305 mm
Tykkelse (engelsk) 0,25 tommer
Tykkelse (metrisk) 6.4 mm
Farve Råhvid
Hårdhed 85 (Shore A,± 10)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype PFL Slange