Få mere at vide
Masterflex™ Gore™ STA-PURE™ PFL-serien L/S™ Pumpeslange
Slangestørrelse:
16
Flowhastighed:
480 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Kemiske og farmaceutiske anvendelser
- Forbedret kemisk resistens, inklusive aggressive organiske opløsningsmidler, sprøjtningsfri, lav gaspermeabilitet, uigennemsigtig hvid
- Ideelt valg til høj renhed eller langvarige, kritiske farmaceutiske og biofarmaceutiske behandlingsapplikationer.
- Den patenterede komposit (perfluorelastomer) og ePTFE (polytetrafluorethylen) resulterer i et rør, der tilbyder høj flex holdbarhed for større modstandsdygtighed over for brud —selv ved applikationer op til 60 psig.
- Langvarig pumpetest beviser det Gore™ STA-PURE™ PFL-seriens pumpeslange holder hundredvis af timer med ensartede og gentagelige flowhastigheder, hvilket resulterer i én tidsbesparelse og reducerer vedligeholdelsen ved at have færre slangeskift.
- Hvis man leder efter en flowstabil/processtabil slange, der tåler CIP (clean-in-place) eller SIP (steam-in-place) rengøring, så kig —ikke længere end denne slange!
- Anbefales til brug i L/S™ og I/P™ standard og Easy-Load™ pumpehoveder, og L/S™Easy-Load™ II pumpehoveder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | europæisk farmakopé; USP; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Oversigt | Patenteret komposit af platinhærdet silikone og ePTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | STA-PURE Serie PFL |
| Samlet længde (engelsk) | 1 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 0.35 m |
| Til brug med | L/S Pumpe serie |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 16 |
| Flowhastighed | 480 ml/min. |
| Vis mere |