Få mere at vide
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PCS rør
Beskrivelse
- STA-PURE PCS pumpeslanger giver langsigtet ydeevne med gentagelig nøjagtighed, afgørende i medicinalindustrien og andre højteknologiske industrier.
- STA-PURE PCS har en unik kompositkonstruktion af silikone i et PTFE-gitter, hvilket giver den overlegen sprængstyrke på op til 7 bar (100 psi) og 18 gange længere levetid end silikoneslanger.
- Det producerer stort set ingen spallation, er USP Klasse VI godkendt og er ikke-toksisk, hvilket gør den ideel til en lang række biofarmaceutiske anvendelser.
- Udbredt til ultrarene applikationer såsom tangentiel flowfiltrering, ultrafiltrering, levende celleoverførsel, fermentering og bioreaktorføde.
- Bruges også til vandig tabletbelægning.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,3125 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8,0 mm |
| Materiale | ePTFE, platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 12 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 305 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0625 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Farve | Råhvid |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 176 °F |
| Vis mere |