Få mere at vide
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ Screeningsplade, 96-brønd, 20μ L
Artikelnummer. 30131939 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Artikelnummer. Mængde
30131939 1 plade
1 options
Artikelnummer. 30131939 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7460.00 DKK
    6610.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 850.00 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ GoPure™ MabCaptureC™ 96-brønds screeningsplader indeholder MabCaptureC Affinity Matrix og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse.
GoPure MabCaptureC™ 96-brønds screeningsplader indeholder MabCaptureC Affinity Matrix og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse. De rummer flere prøver samtidigt for at opnå høj gennemstrømning og datagenerering.
Disse forfyldte sigteplader har følgende egenskaber:
  • High-throughput screeningskapacitet, der gør det muligt at evaluere flere forhold i et enkelt pladeeksperiment
  • 20μ L pr. brønd, hjælper med at bevare prøven og maksimerer datagenerering
  • Klar-til-brug 96-brønds format til effektiv evaluering af Thermo Scientific harpikser
Tekniske data
Koncentration 220 μl resin slurry/brønd
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 70μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje MabCaptureC
Mængde 1 plade
Til brug med (applikation) Kromatografi
Type Affinitetsscreeningsplade
Prøvevolumen 20 μL
Ligand type Konstrueret rProtein A
Format 96-brønds filterplade
Kapacitet (metrisk) 800 μL
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.