Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals Lysguide til KL300 LED
Artikelnummer. 11842442 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Oversigt:
Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11842442 - -
11832442 Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11842442 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 170202
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Fiberoptisk flex og stay light guide i en sortlakeret semi-stiv svanehalsslange.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
  • Svanehalsgrene placeret i modsatte retninger skaber næsten skyggefri belysning.
  • Juster let igen.
  • Til brug med kold lyskilde KL300LED.
  • Diameter: Slutspids: 6 mm, lyskildeadapter: 9 mm, aktiv fiberoptisk bundt: 4,5 mm, ydre kappe: 6,5 mm
Tekniske data
Længde (metrisk) 500 mm