Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals Lysguide til KL300 LED
Artikelnummer. 11832442 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Oversigt:
Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11832442 Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder Hver
11842442 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11832442 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 170101
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Fiberoptisk flex og stay light guide i en sortlakeret semi-stiv svanehalsslange.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
  • Svanehalsgrene placeret i modsatte retninger skaber næsten skyggefri belysning.
  • Juster let igen.
  • Til brug med kold lyskilde KL300LED.
  • Diameter: Slutspids: 6 mm, lyskildeadapter: 9 mm, aktiv fiberoptisk bundt: 4,5 mm, ydre kappe: 6,5 mm
Tekniske data
Type Svanehals Single Light Guide
Oversigt Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder
Diameter (metrisk) 11 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kold lyskilde KL300LED
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Puravis Optiske glasfibre