Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals lysguide
Shop alle Schott produkter
Type:
Svanehals Dobbelt lysguide
Svanehals Single Light Guide
Svanehals tredobbelt lysguide
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lysguide med miljøvenlig Puravis™ fiberoptik.
- Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
- Svanehalsgrene er placeret i modsatte retninger for at skabe næsten skyggefri belysning.
- Juster let igen.
- Til brug med kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Svanehals Single Light Guide |
| Diameter (engelsk) | 0,4 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.5 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,5 mm Fiberbundts diameter |
| Til brug med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| Til brug med (udstyr) | Kolde lyskilder KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL |
| Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) armrækkevidde | 600 mm |
| Vis mere |