Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals lysguide
Artikelnummer. 12818095 Shop alle Schott produkter
Type:
Svanehals Dobbelt lysguide
Svanehals Single Light Guide
Svanehals tredobbelt lysguide
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12818095
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fiberoptisk flex og stay light guide i en sortlakeret semi-stiv svanehalsslange.
  • Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Tekniske data
Type Svanehals tredobbelt lysguide
Diameter (engelsk) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 4.5 mm Fiber Bundle Diameter
Til brug med (applikation) Stereo Microscopy Illumination
Til brug med (udstyr) Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL
Længde (engelsk) 23.6 in.
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) armrækkevidde 600 mm
Materiale Optical glass fibers