Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals lysguide
Artikelnummer. 11881023 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Type:
Gooseneck Triple Light Guide
Svanehals Dobbelt lysguide
Svanehals Single Light Guide
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11881023 Svanehals Dobbelt lysguide Hver
11802452 Svanehals Single Light Guide -
12818095 Gooseneck Triple Light Guide Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11881023 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 154202
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Fiberoptisk flex og stay light guide i en sortlakeret semi-stiv svanehalsslange.
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis™ fiberoptik.
  • Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
  • Svanehalsgrene er placeret i modsatte retninger for at skabe næsten skyggefri belysning.
  • Juster let igen.
  • Til brug med kold lyskilde KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL.
Tekniske data
Type Svanehals Dobbelt lysguide
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 4,5 mm Fiberbundts diameter
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Kolde lyskilder KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) armrækkevidde 600 mm
Materiale Optiske glasfibre