Få mere at vide
Motic™ Forgrenet svanehals lysguide
Artikelnummer. 11786576
Skift visning
Pære type:
Halogen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pære type Pakningsstørrelse
11786576 Halogen Hver
1 options
Artikelnummer. 11786576 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101002000142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 DKK
    1373.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 156.78 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kræver
Motic MLC-150 koldt lys illuminator
En halv meter lang lysleder giver brugeren mulighed for at rette lyskilden derhen, hvor det er nødvendigt. Motic™ Bifurcated Gooseneck Light Guide er til brug med Motic MLC-150 lyskilde.
  • Den todelte svanehals-lysguide kan placeres og holder den belysningsvinkel, der kræves til observationer
  • Robust fiberoptisk lysleder giver kølig og ensartet belysning og leveres med en PVC-belagt rustfri stålkappe
  • 0,5 meter længde
  • Bruges med MLC-150 halogen koldt lys illuminator
Tekniske data
Type Forgrenet svanehals
Pære type Halogen
Til brug med (udstyr) Motic MLC-150 koldt lys illuminator (11-776-576)
Længde (metrisk) armrækkevidde 0.5 m