Få mere at vide
Gold Zinc slugs, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058920
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15433895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043468.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Zinc slugs
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Au:Zn; 95:5 wt%
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈3.7g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02092916
Procent renhed 99.99%