Få mere at vide
Guld zinksnegle, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058922
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15453895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043470.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Zinc slugs
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Au:Zn; 90:10 wt%
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈0.45g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02092916
Procent renhed 99.95%