Få mere at vide
Guld zinksnegle, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Zinc slugs |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Zn; 90:10 wt% |
| Mængde | 5 Pc. |
| Vægt | ≈0.45g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02092916 |
| Procent renhed | 99.95% |