Få mere at vide
Guld zinksnegle, 3,175 mm (0,125 tommer) dia. x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443895
Mængde:
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15443895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043469.KJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Zinc slugs
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Au:Zn; 95:5 wt%
Mængde 5 Pc.
Vægt ≈0.47g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02092916
Procent renhed 99.99%