Få mere at vide
Guldtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Premion™, 99,9985 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold wire |
| Navn note | 2,0 mm (0,08 tommer) diameter. |
| Mængde | 5 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈60,6 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9985% |
| Grad | Premion |