Få mere at vide
Guldtråd, 14 karat, gul, 1,63 mm (0,064 tommer) dia., Au 58,3 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333898
Skift visning
Mængde:
10 cm
25 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333898 10 cm 10cm
11353898 25 cm 25cm
11343898 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040329.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guldtråd bruges i smykker og som en belagt belægning på en lang række elektriske og mekaniske komponenter. Det fungerer også som en varmereflekterende belægning til glas såvel som et dekorativt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold wire (14kt)
Farve Gul
Navn note 1.63mm (0.064 in.) dia.
Mængde 10 cm
Vægt ≈28g/m
Form Wire
MDL nummer MFCD00003436
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) % Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3%